Documentos Principais
ATEH03AB3EDF
AstaTech, Inc.
DIETHYL 2-(2,2,2-TRIFLUOROACETYL)SUCCINATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
270.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
diethyl 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)succinate
Inchi Code
1S/C10H13F3O5/c1-3-17-7(14)5-6(9(16)18-4-2)8(15)10(11,12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
VFUJVMLDXHUHOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=114555
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11596
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)