Documentos Principais
ATE959437692
AstaTech, Inc.
FURO[3,2-C]PYRIDINE-4-CARBOXYLIC ACID HYDROCHLORIDE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
furo[3,2-c]pyridine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H5NO3.ClH/c10-8(11)7-5-2-4-12-6(5)1-3-9-7;/h1-4H,(H,10,11);1H
chave InChI
HWQYLEAVNHCWRJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55271
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72241
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)