Documentos Principais
ATE939888896
AstaTech, Inc.
7-BROMO-3-HYDROXYISOINDOLIN-1-ONE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.05
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-3-hydroxyisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-7(4)11/h1-3,7,11H,(H,10,12)
chave InChI
JCKKLQQRXDXCHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=103989
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10131
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)