Documentos Principais
ATE939887791
AstaTech, Inc.
2-CYCLOPROPYL-6-METHYLANILINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
Número MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-methylaniline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-7-3-2-4-9(10(7)11)8-5-6-8/h2-4,8H,5-6,11H2,1H3
chave InChI
AYYQWKJOQXNOCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=103883
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=60035
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)