Documentos Principais
ATE939883208
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-METHYL-4H-THIENO[3,2-B]PYRROLE-5-CARBOXYLATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.27
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c1-3-13-10(12)7-4-8-9(11-7)6(2)5-14-8/h4-5,11H,3H2,1-2H3
chave InChI
IVTSDPODKGCTGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102364
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16673
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)