Documentos Principais
ATE517254050
AstaTech, Inc.
METHYL 2-FLUORO-2-PHENYLACETATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl fluoro(phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
chave InChI
IVNYMGLSBUCTBI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=90866
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O11875
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)