Documentos Principais
ATE517250170
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(4-CHLOROPHENYL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
296.8
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-chlorophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-17(9-11-18)13-6-4-12(16)5-7-13/h4-7H,8-11H2,1-3H3
chave InChI
KWGJPILHSLHTNW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=91159
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10016
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)