Documentos Principais
ATE514322029
AstaTech, Inc.
2-VINYL-BENZOIC ACID ETHYL ESTER
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 2-vinylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)11(12)13-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
chave InChI
KTLPNEZOGCOFJE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=86566
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14518
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)