Documentos Principais
ATE514319799
AstaTech, Inc.
1-(2-HYDROXYETHYL)PIPERAZIN-2-ONE HCL
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.63
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-hydroxyethyl)-2-piperazinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c9-4-3-8-2-1-7-5-6(8)10;/h7,9H,1-5H2;1H
chave InChI
CAWOQWUQEQXUKC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83904
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F50422
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)