Documentos Principais
ATE514318032
AstaTech, Inc.
2-MORPHOLINOCYCLOPENTANAMINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-8-2-1-3-9(8)11-4-6-12-7-5-11/h8-9H,1-7,10H2
chave InChI
FBNNRVHRAAGBMX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=82583
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F13467
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)