Documentos Principais
ATE514314727
AstaTech, Inc.
8-METHOXY-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
Iupac Name
8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-12-10-4-2-3-8-5-6-11-7-9(8)10/h2-4,11H,5-7H2,1H3
chave InChI
VEYNNZSFJBDSPI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=79288
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10083
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)