Documentos Principais
ATE514311933
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-5-FLUORO-1H-INDAZOL-3-AMINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-5-fluoro-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClFN3/c8-6-3(9)1-2-4-5(6)7(10)12-11-4/h1-2H,(H3,10,11,12)
chave InChI
NIVIOGYLIZMNSR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=76507
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51642
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)