Documentos Principais
ATE458962991
AstaTech, Inc.
DIETHYL 3-ETHYLCYCLOBUTANE-1,1-DICARBOXYLATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Iupac Name
diethyl 3-ethyl-1,1-cyclobutanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-4-9-7-12(8-9,10(13)15-5-2)11(14)16-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
NHDOSBGQQMXBQB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71878
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20889
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)