Documentos Principais
ATE456785234
AstaTech, Inc.
1-TERT-BUTYL-2-CHLORO-1H-IMIDAZOLE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.63
Número MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl-2-chloro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C7H11ClN2/c1-7(2,3)10-5-4-9-6(10)8/h4-5H,1-3H3
chave InChI
HGALHYIWAIAMJQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=64261
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=78544
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)