Documentos Principais
ATE456784621
AstaTech, Inc.
2,4-DIAMINOPYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
154.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,4-diamino-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6N4O2/c6-3-2(4(10)11)1-8-5(7)9-3/h1H,(H,10,11)(H4,6,7,8,9)
chave InChI
GGZRCTWHSWYCFR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=63323
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77901
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)