Documentos Principais
ATE448437215
AstaTech, Inc.
2,2,2-TRIFLUORO-N-(2-(2-HYDROXYETHYLAMINO)ETHYL)ACETAMIDE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-{2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}acetamide
Inchi Code
1S/C6H11F3N2O2/c7-6(8,9)5(13)11-2-1-10-3-4-12/h10,12H,1-4H2,(H,11,13)
chave InChI
AZWPFBJNQRPPDJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59311
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB11988
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)