Documentos Principais
ATE448436930
AstaTech, Inc.
METHYL 4-AMINO-2-CHLORO-3-IODOBENZOATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
311.51
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-2-chloro-3-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClINO2/c1-13-8(12)4-2-3-5(11)7(10)6(4)9/h2-3H,11H2,1H3
chave InChI
UPSLUSZCJZGFEL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61112
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=SC5027
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)