Documentos Principais
ATE448435452
AstaTech, Inc.
1,5-DIAZOCAN-3-ONE 2HCL
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.1
Número MDL:
Iupac Name
1,5-diazocan-3-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.2ClH/c9-6-4-7-2-1-3-8-5-6;;/h7-8H,1-5H2;2*1H
chave InChI
CMJNRBOAXVDIQE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=62062
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77720
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)