Documentos Principais
ATE448434524
AstaTech, Inc.
2-CHLORODIBENZO[F,H]QUINOXALINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
264.71
Número MDL:
Iupac Name
2-chlorodibenzo[f,h]quinoxaline
Inchi Code
1S/C16H9ClN2/c17-14-9-18-15-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)16(15)19-14/h1-9H
chave InChI
FEYJCWNQZBKYKT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=61136
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76808
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)