Documentos Principais
ATE443547712
AstaTech, Inc.
2-(2-BROMO-ETHYL)-[1,2]OXAZINANE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.07
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-bromoethyl)-1,2-oxazinane
Inchi Code
1S/C6H12BrNO/c7-3-5-8-4-1-2-6-9-8/h1-6H2
chave InChI
QYPLFXUCNLVTLQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55924
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72888
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)