Documentos Principais
ATE429355117
AstaTech, Inc.
2-(OXETAN-3-YL)ACETALDEHYDE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Iupac Name
2-(oxetan-3-yl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C5H8O2/c6-2-1-5-3-7-4-5/h2,5H,1,3-4H2
chave InChI
AIFBKSGZBRGQJE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-20 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45675
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS2316
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)