Documentos Principais
ATE429355043
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (1-CYCLOPROPYL-1H-IMIDAZOL-4-YL)CARBAMATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-cyclopropyl-1H-imidazol-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-6-14(7-12-9)8-4-5-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H,13,15)
chave InChI
FISWOBWGDDHBLL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45607
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS2094
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)