Documentos Principais
ATE429354523
AstaTech, Inc.
2,5-DICHLOROPHENETHYLAMINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.07
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,5-dichlorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3-4,11H2
chave InChI
KSKAHYBZLQUACF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=44783
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CK2437
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)