Documentos Principais
ATE429351190
AstaTech, Inc.
1-BENZYL-2,3-DIOXOPIPERIDINE-4-CARBONITRILE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.25
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-2,3-dioxopiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c14-8-11-6-7-15(13(17)12(11)16)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-7,9H2
chave InChI
UHLOXHVKUZGTSB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47993
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33813
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)