Documentos Principais
ATE428009833
AstaTech, Inc.
2-(N-BENZYL-N-METHYLAMINO)ACETONITRILE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.22
Número MDL:
Iupac Name
[benzyl(methyl)amino]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-12(8-7-11)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,8-9H2,1H3
chave InChI
KUSXDIGALTYDLG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39811
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6232
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)