Documentos Principais
ATE428006741
AstaTech, Inc.
N-CBZ-3-PIPERIDINECARBOXYLIC ACID T-BUTYL ESTER
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
319.4
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-benzyl 3-tert-butyl 1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C18H25NO4/c1-18(2,3)23-16(20)15-10-7-11-19(12-15)17(21)22-13-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15H,7,10-13H2,1-3H3
chave InChI
YGTAGHPPCSNECI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=41656
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=29637
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)