Documentos Principais
ATE428005128
AstaTech, Inc.
ETHYL 5,7-DIFLUOROQUINOLINE-3-CARBOXYLATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
237.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H9F2NO2/c1-2-17-12(16)7-3-9-10(14)4-8(13)5-11(9)15-6-7/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
ZLZRYOVXPGOMBL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39573
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=28004
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)