Documentos Principais
ATE423889671
AstaTech, Inc.
2-AMINO-2-(PYRROLIDIN-3-YL)ACETIC ACID 2HCL
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.09
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-2-(pyrrolidin-3-yl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.2ClH/c7-5(6(9)10)4-1-2-8-3-4;;/h4-5,8H,1-3,7H2,(H,9,10);2*1H
chave InChI
HOBJVOBXDWYSLG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9172
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=67423
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)