Documentos Principais
ATE398813361
AstaTech, Inc.
2-FLUORO-10H-PHENOTHIAZINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.27
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C12H8FNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
chave InChI
GVIIQJJWPGIHCV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19777
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83298
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)