Documentos Principais
ATE398813130
AstaTech, Inc.
2-BENZYL-4-BROMOISOINDOLINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
288.19
Número MDL:
Iupac Name
2-benzyl-4-bromoisoindoline
Inchi Code
1S/C15H14BrN/c16-15-8-4-7-13-10-17(11-14(13)15)9-12-5-2-1-3-6-12/h1-8H,9-11H2
chave InChI
PXCBVDGJELFHKH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19546
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83067
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)