Documentos Principais
ATE398811700
AstaTech, Inc.
2-(4-METHOXY-1H-INDOL-3-YL)ACETONITRILE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Iupac Name
(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-14-10-4-2-3-9-11(10)8(5-6-12)7-13-9/h2-4,7,13H,5H2,1H3
chave InChI
DHOVDDVYXBMXDM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=18310
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81742
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)