Documentos Principais
ATE389309527
AstaTech, Inc.
(1S,3S,5S)-2-TERT-BUTYL 3-ETHYL 2-AZABICYCLO[3.1.0]HEXANE-2,3-DICARBOXYLATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.31
Número MDL:
Iupac Name
2-(tert-butyl) 3-ethyl (3S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-5-17-11(15)10-7-8-6-9(8)14(10)12(16)18-13(2,3)4/h8-10H,5-7H2,1-4H3/t8?,9?,10-/m0/s1
chave InChI
QHWOZJGWXZDMDZ-RTBKNWGFSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=16611
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=80474
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)