Documentos Principais
ATE386055976
AstaTech, Inc.
1-(BENZO[D]THIAZOL-2-YL)CYCLOPROPANECARBONITRILE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.26
Número MDL:
Iupac Name
1-(1,3-benzothiazol-2-yl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2S/c12-7-11(5-6-11)10-13-8-3-1-2-4-9(8)14-10/h1-4H,5-6H2
chave InChI
XYTVIWNRWFXXSV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=15734
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=69959
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)