Documentos Principais
ATE386055686
AstaTech, Inc.
METHYL 4-(5-AMINO-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)BENZOATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9N3O2S/c1-15-9(14)7-4-2-6(3-5-7)8-12-13-10(11)16-8/h2-5H,1H3,(H2,11,13)
chave InChI
FFWNJSLCIGAQEI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=14764
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=68882
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)