Documentos Principais
ATE386054247
AstaTech, Inc.
4-(METHYLAMINO)BUT-2-YN-1-OL
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Número MDL:
Iupac Name
4-(methylamino)-2-butyn-1-ol
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5-7/h6-7H,4-5H2,1H3
chave InChI
IKFFVSYCVWIRMT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=14322
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=68302
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)