Documentos Principais
ATE371592035
AstaTech, Inc.
7-BENZYL-5,6,7,8-TETRAHYDROPYRIDO[3,4-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE HCL
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
277.75
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15N3O.ClH/c18-14-12-6-7-17(9-13(12)15-10-16-14)8-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,10H,6-9H2,(H,15,16,18);1H
chave InChI
NDKKBBYMDTZCGE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9229
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=67481
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)