Documentos Principais
ATE370311015
AstaTech, Inc.
6-MORPHOLINOPYRIDINE-3-CARBONYL CHLORIDE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.66
Número MDL:
Iupac Name
6-(4-morpholinyl)nicotinoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c11-10(14)8-1-2-9(12-7-8)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
chave InChI
CUYODHVYKUWKCO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=11113
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=BL009078
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)