Documentos Principais
ATE370310783
AstaTech, Inc.
ETHYL 6-CHLORO-4-ETHOXYPYRIDINE-3-CARBOXYLATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.66
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 6-chloro-4-ethoxynicotinate
Inchi Code
1S/C10H12ClNO3/c1-3-14-8-5-9(11)12-6-7(8)10(13)15-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
NLJBDVLNDXIFIZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10913
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=BL001499
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)