Documentos Principais
ATE370310529
AstaTech, Inc.
4-(2-BROMOPHENYL)PIPERIDINE-2,6-DIONE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
268.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(2-bromophenyl)-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C11H10BrNO2/c12-9-4-2-1-3-8(9)7-5-10(14)13-11(15)6-7/h1-4,7H,5-6H2,(H,13,14,15)
chave InChI
JELSMZSISXNIMR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=186
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=11247
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)