Documentos Principais
ATE370310003
AstaTech, Inc.
7-PHENYLPYRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZIN-2-OL
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.22
Número MDL:
Iupac Name
7-phenylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c16-12-13-8-10-6-7-11(15(10)14-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,16)
chave InChI
FRBNBMUFXLIODE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=4336
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=54403
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)