Documentos Principais
ATE341033965
AstaTech, Inc.
ETHYL 3-AMINO-4,4-DICYANOBUT-3-ENOATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.18
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-4,4-dicyano-3-butenoate
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c1-2-13-8(12)3-7(11)6(4-9)5-10/h2-3,11H2,1H3
chave InChI
PWKXQSSBFGFFBW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10615
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3356
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)