Documentos Principais
ATE341033506
AstaTech, Inc.
4-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZENESULFONYL CHLORIDE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
404.72
Número MDL:
Iupac Name
4-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C14H7ClF6O3S/c15-25(22,23)12-3-1-10(2-4-12)24-11-6-8(13(16,17)18)5-9(7-11)14(19,20)21/h1-7H
chave InChI
PGXSCQVFAODCAU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10157
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1976
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)