Documentos Principais
ATE333216557
AstaTech, Inc.
ASPARTIC ACID, N-((2,4-DICHLOROPHENOXY)ACETYL)-, L-
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
336.13
Número MDL:
Iupac Name
(2S)-2-{[(2,4-dichlorophenoxy)acetyl]amino}butanedioic acid
Inchi Code
1S/C12H11Cl2NO6/c13-6-1-2-9(7(14)3-6)21-5-10(16)15-8(12(19)20)4-11(17)18/h1-3,8H,4-5H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/t8-/m0/s1
chave InChI
STGCUJXPWRUKEI-QMMMGPOBSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=11650
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL4568
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)