Documentos Principais
ATE316038489
AstaTech, Inc.
3,4-DIHYDRO-1H-SPIRO[NAPHTHALENE-2,4'-PIPERIDINE] HCL
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
237.77
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,4-dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19N.ClH/c1-2-4-13-11-14(6-5-12(13)3-1)7-9-15-10-8-14;/h1-4,15H,5-11H2;1H
chave InChI
UHOIUTUSAFEJSO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=2216
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50986
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)