Documentos Principais
ATE002883412
AstaTech, Inc.
2,4-DICHLORO-5-[(ETHYLTHIO)METHYL]PYRIMIDINE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.13
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-[(ethylsulfanyl)methyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2S/c1-2-12-4-5-3-10-7(9)11-6(5)8/h3H,2,4H2,1H3
chave InChI
LVMRWJLPIBPOMZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
2-8 C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9354
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=68391
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)