Documentos Principais
ATE002883279
AstaTech, Inc.
3-BENZOYL-2-THIOPHENECARBOXYLIC ACID
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.26
Número MDL:
pf
150-153 C
Iupac Name
3-benzoyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8O3S/c13-10(8-4-2-1-3-5-8)9-6-7-16-11(9)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
chave InChI
ZKHLBCVFVQJMBT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
96%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=8683
Melting Point
150-153 C
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=66600
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)