Documentos Principais
APOH93ED5E73
Apollo Scientific Ltd
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.18
p.e.
201-203
Iupac Name
2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8F2N2O2/c1-5-3-2-4-14-7(10(15)16)6(8(11)12)13-9(5)14/h2-4,8H,1H3,(H,15,16)
chave InChI
XSJXDDQJQAPEGY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethyl-8-methyl-2-imidazo12-apyridine-3-carboxylic-acid
Boiling point
201-203
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethyl-8-methyl-2-imidazo12-apyridine-3-carboxylic-acid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)