Documentos Principais
APOH93ED5E71
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
274.65
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
128-130
Iupac Name
ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClF2N2O2/c1-2-18-11(17)8-7(9(13)14)15-10-6(12)4-3-5-16(8)10/h3-5,9H,2H2,1H3
chave InChI
MRLGSIHWKQFKDE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-chloro-2-difluoromethylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
Boiling point
128-130
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-chloro-2-difluoromethylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)