Key Documents
APOH93D9D644
Apollo Scientific Ltd
2-(Butane-1-sulfonyl)aniline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.76
Número MDL:
Iupac Name
2-(butylsulfonyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO2S.ClH/c1-2-3-8-14(12,13)10-7-5-4-6-9(10)11;/h4-7H,2-3,8,11H2,1H3;1H
chave InChI
MRKPWUOGOFDTJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%