Documentos Principais
APOH93D8C333
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-(quinolin-2-yl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-quinolinylacetate
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-2-16-13(15)9-11-8-7-10-5-3-4-6-12(10)14-11/h3-8H,2,9H2,1H3
chave InChI
OQQYMAOGIWMABG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)